1,2,3-Trimethoxybenzene ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
A14572.14 A14572.22 A14572.36
A14572.14EA 690 SEK
A14572.14 A14572.22 A14572.36
1,2,3-Trimethoxybenzene ≥98%
1,2,3-Trimethoxybenzene
Purity: 98+% CAS No.: 634-36-6 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 112°(233°F) Melting Point: 43-45° Boiling Point: 241° Beilstein Reference: 1910422 MDL No.: MFCD00008358
Formel: C₉H₁₂O₃
Kokpunkt: 241 °C
Smältpunkt: 43…45 °C
Densitet: 1,112
Flampunkt: 112 °C (233 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008358
CAS nummer: 634-36-6
EINECS: 211-207-2