2-Undecanone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Methyl nonyl ketone, Nonyl methyl ketone
U0006-25ML
U0006-500ML
TCIAU0006-25MLEA
215
SEK
TCIAU0006-25ML
TCIAU0006-500ML
2-Undecanone ≥98.0%
2-Undecanone
Formel:
C₁₁H₂₂O MW: 170,3 g/mol Kokpunkt: 120°C Smältpunkt: ∼12 °C Flampunkt: 106°C |
MDL Number:
MFCD00009583 CAS nummer: 112-12-9 EINECS: 203-937-5 ADR: 9,III Merck Index: 12,06178 |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |