6-Metyl-2-heptanon ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Methyl 4-Methylpentyl ketone, 6-Methylheptan-2-one
M0700-25ML M0700-5ML
TCIAM0700-25MLEA 2850 SEK
TCIAM0700-25ML TCIAM0700-5ML
6-Metyl-2-heptanon ≥98.0%
6-Metyl-2-heptanon
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Kokpunkt: 171°C
Smältpunkt: –59 °C
Densitet: 0,8203 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00026527
CAS nummer: 928-68-7
EINECS: 213-179-7
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb2d473907feb93dc34787fdbef727b37b012195&vid=bb2d473907feb93dc34787fdbef727b37b012195&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 3.0