m-Kresol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Methylphenol, 3-Hydroxytoluol, 3-Hydroxytoluene
C0401-25G C0401-500G
TCIAC0401-25GEA 215 SEK
TCIAC0401-25G TCIAC0401-500G
m-Kresol ≥98.0%
m-Kresol
Formel: CH₃C₆H₄OH
MW: 108,14 g/mol
Kokpunkt: 202°C
Smältpunkt: 11,5 °C
Densitet: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 86°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002302
CAS nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c5b5933636a8d0c884930b6ecd5361c550d240c&vid=8c5b5933636a8d0c884930b6ecd5361c550d240c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %