Veratrol för syntes
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08529.0250 8.08529.1000
8.08529.0250EA 753 SEK
8.08529.0250 8.08529.1000
Veratrol för syntes
Veratrol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokpunkt: 207 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 19…21 °C
Densitet: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008357
CAS nummer: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 17.5 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Boiling Point 205 - 206 °C
Vapor Pressure 0.63 hPa (25 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.5346 (20 °C, 589 nm)
Density 1.085 g/cm3 (20 °C)