Diakrylamidometan, pulver
Leverantör: G Biosciences
|
Varning
|
RC-024
RC-025
RC-024EA
1975
SEK
RC-024
RC-025
Diakrylamidometan, pulver
Diakrylamidometan
Formel:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Kokpunkt: 125 °C (3,33 hPa) Smältpunkt: 185 °C Densitet: 1,235 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 138 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00008625 CAS nummer: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |