2-Acetylpyridine ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
A0111-250ML A0111-25ML
TCIAA0111-250MLEA 2475 SEK
TCIAA0111-250ML TCIAA0111-25ML
2-Acetylpyridine ≥99.0%
2-Acetylpyridine
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Kokpunkt: 189°C
Smältpunkt: ∼10 °C
Densitet: 1,0818 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 73°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006303
CAS nummer: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d782f2c7611b1821dab78b2549670fa86123e8c&vid=2d782f2c7611b1821dab78b2549670fa86123e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %