(±)-1,4-Dibromo-2-butanol ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-butanol
D1743-25G D1743-5G
TCIAD1743-25GEA 2225 SEK
TCIAD1743-25G TCIAD1743-5G
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol ≥95.0%
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol
Formel: BrH₂CCH(OH)CH₂CH₂Br
MW: 231,91 g/mol
Kokpunkt: 118°C
Densitet: 2,023 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00000252
CAS nummer: 19398-47-1
EINECS: 243-029-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04de7a3cc53e9c49b7e2ec1be5fb1c023f15afc7&vid=04de7a3cc53e9c49b7e2ec1be5fb1c023f15afc7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %