Mekvinol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
4-Metoxifenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21233.0005
8.21233.0250
8.21233.1000
8.21233.9025
8.21233.0025
8.21233.0005EA
372
SEK
8.21233.0005
8.21233.0250
8.21233.1000
8.21233.9025
8.21233.0025
Mekvinol för syntes, Sigma-Aldrich®
Mekvinol
Formel:
C₇H₈O₂ Kokpunkt: 243 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 55…57 °C Densitet: 1,55 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 128 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002332 CAS nummer: 150-76-5 EINECS: 205-769-8 |
Specifikation testresultat
Solubility | 40 g/l (25 °C) |
Melting Point | 54 - 57 °C |
Molar Mass | 124.14 g/mol |
Boiling Point | 243 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.13 hPa (60 °C) |
Flash Point | 133 °C |
Density | 1.25 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.1 (30 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 445 °C |