Mekvinol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 4-Metoxifenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21233.0005 8.21233.0250 8.21233.1000 8.21233.9025 8.21233.0025
8.21233.0005EA 372 SEK
8.21233.0005 8.21233.0250 8.21233.1000 8.21233.9025 8.21233.0025
Mekvinol för syntes, Sigma-Aldrich®
Mekvinol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Kokpunkt: 243
Smältpunkt: 55…57 °C
Densitet: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 128
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002332
CAS nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 40 g/l (25 °C)
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (60 °C)
Flash Point 133 °C
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 5.1 (30 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 445 °C