Avdunstningsskålar
Leverantör: BOCHEM
8042 8045 8040 8041
BOCH8042EA 1050 SEK
BOCH8042 BOCH8045 BOCH8040 BOCH8041
Avdunstningsskålar
Brickor/Skålar/Burkar Avdunstningsskålar
Made of nickel 99,5 %.
  • Good chemical resistance
  • Very good temperatrure resistance
  • Easy to clean
Without spout.