Anisol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01452.0100
8.01452.0500
8.01452.1000
8.01452.2500
8.01452.9050
8.01452.9025
8.01452.0100EA
657
SEK
8.01452.0100
8.01452.0500
8.01452.1000
8.01452.2500
8.01452.9050
8.01452.9025
Anisol för syntes, Sigma-Aldrich®
Anisol
Formel:
C₇H₈O MW: 108.14 g/mol Kokpunkt: 154 Smältpunkt: –37 °C Densitet: 0.9961 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 44 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008354 CAS nummer: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 UN: 2222 ADR: 3 III Merck Index: 13,00672 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 1.6 g/l (25 °C) |
Melting Point | -37 °C |
Molar Mass | 108.13 g/mol |
Boiling Point | 156 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 44 °C |
Explosion Limit | 0.34 - 6.3 %(V) |
Density | 0.994 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) not applicable |
Ignition Point | 475 °C |