Jordprovtagare, Puerkhauer
Leverantör: BURKLE
5350-5012 5350-5018
BURK5350-5012EA 6675 SEK
BURK5350-5012 BURK5350-5018
Jordprovtagare, Puerkhauer
Provtagare Provtagare, fasta ämnen
Mycket robust provtagare för tunga och steniga jordar. Modellen med 1000 mm rörlängd har en koniskt avsmalnande 60 cm spets som gör det mycket lättare att dra ut den insatta provtagaren.
  • Djupgradering i 10 cm-indelningar
  • Fästbart handtag, med glidfria plasthandtag
  • Förstärkt slaghuvud