Jordprovtagare, Mole
Leverantör: BÜRKLE
5350-1045 5350-1005 5350-1015 5350-1020 5350-1025 5350-1030 5350-1035 5350-1040
BURK5350-1045EA 7675 SEK
BURK5350-1045 BURK5350-1005 BURK5350-1015 BURK5350-1020 BURK5350-1025 BURK5350-1030 BURK5350-1035 BURK5350-1040
Jordprovtagare, Mole
Provtagare Provtagare, fasta ämnen
Mycket tålig modell med speciellt härdade smidda borrkronor. För bestämning av egenskaper, fukt och struktur i jord. Formen på griptångens borrkronor garanterar minimal friktion vid borrning och när griptången avlägsnas från marken. Griptången har olika komponenter. Handtag med 75 cm stav, förlängningsstav på 100 cm om nödvändigt och en av sju tillgängliga borrkronor, vilka alla är utformade för specifika jordtyper. Komponenterna kan kombineras utan några problem. Förlängningsstavar kan förlänga griptångens arbetsdjup ner till 5 m. Beställ borrkronor separat.
  • De fysiska ansträngningarna reduceras till minimala