Apparat för test av pipettläckage
Leverantör: Brand
703970 703980
613-1557EA 24000 SEK
613-1557 613-5740
Apparat för test av pipettläckage
Pipetter Automatpipetter
The PLT (Pipette Leak Tester) unit for air displacement pipettes allows daily pipette checks, providing a safeguard during periods between routine calibrations thereby significantly improving the pipette process reliability. Even the smallest leaks are detected and quantified.
  • Test limit values for all commercially available single- and multi-channel pipettes in the volume range of 1 μl to 10 ml are pre-programmed
  • Test pipettes with and without tips to assist in diagnosis of the leak source
  • Test results in seconds
  • Optional PLT unit software (PLTconnect) facilitates the documentation of leak tests
Beställningsinformation: Levereras med en adapter för test av pipetter med spets (monterad) och en för test av pipetter utan spets, 2 proppar (för instrumentvalidering), 3 extra PE-filter för pipettadaptrarna, universell nätadapter samt kvalitetscertifikat.