VWR®, Filterspetsar
Leverantör: VWR Collection
732-0540EA 1400 SEK
732-0540 732-0542 732-0536 732-0534 732-0559 732-0571 732-1100 732-1101
VWR®, Filterspetsar
Pipettspetsar
Alla spetsar är tillverkade i 100% ren medicinskklassad PP. Tillverkade i formar av högsta kvalitet, kan användas för de mer krävande applikationer. Sterila produkter testas för endotoxin-kontaminering (pyrogen) och är certifierade enligt USP standard. Plasten är testad för metallkontaminering. Certifikat finns sparade per batchnummer för alla testresultat.
  • Bred krage garanterar att spetsarna försluts enkelt utan att läcka på gamla eller nya pipetter
  • Garanterat fria från detekterbart DNA, DNas/RNas, ATP, pyrogen och tungmetaller
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging