De här spetsarna är tillverkade av högkvalitativ 100% ren ny medicinskt klassad PP. De här spetsarna är gjutna i formar av högsta kvalitet och kan användas för uppgifter som kräver högre standard.
- En bredare tätning ser till att spetsarna kan monteras enkelt och utan läckage
- Garanterat fria från detekterbart DNA, DNas/RNas, endotoxiner och tungmetaller
- Endast graderade spetsar: Graderingarna möjliggör visuell kontroll av pipetteringsnoggrannheten
- Testats med avseende på endotoxinkontaminering (pyrogen)
- Hartserna har förhandstestats med avseende på kontaminering från metaller
- Certifikaten är registrerade per lotnummer för alla testresultat
Items (pipette tips and boxes) can be autoclaved at 122 °C for a maximum of 20 minutes at 15 psi.
Macro tips (1 to 5 and 5 to 10 ml) are supplied in composite racks (fibre carton). These racks are not autoclavable. For sterile tips, please order the sterile version.
Please note: A steam cycle should be used. Always air dry these items. Do not use a dry cycle or glassware cycle as deformation can occur to plastics that are heated for extended periods.
Spetsmodell:
Bevel Point: Pipettspetsar med fasade kanter är utformade för att hålla kvar mindre vätska och är ett bra val för flera procedurer.
UltraFine: Pipettspetsar med Ultrafine™-spets har en tunn böjlig del i änden som inte är fasad och mycket flexibel. Det gör det lättare att dispensera det allra sista av provet från spetsen.
FlexTop: De här suveräna spetsarna har en unikt tunn och böjlig spets som anpassar sig till pipettcylindern på ett helt annat sätt än andra spetsar. Den här designen gör att de kan monteras på och tas bort från de flesta pipetter med mindre kraft, vilket bidrar till att förhindra belastningsskador.
Vid öppning: Extra vid öppning gör att du kan pipettera makrofager eller klibbiga DNA-material. Fasade ändar gör det lättare att undvika korskontaminering från viskösa vätskor.
Packaging options:
Bulk: Tips are either supplied in resealable PE bags (1000 tips) or in one large bag inside a corrugated container (10000 tips). These packaging options are not recommended if you plan to store the tips for long periods, and if warping is a concern.
Racks (96 + 192 tips per rack): These racks, with smooth rounded edges, have heavy hook hinges that are extremely durable, and an ergonomic snap-latch that won’t catch gloves. Strong enough to be autoclaved many times. The separate rack insert includes a bevelled top and extra sturdy surface for multi-channel pipetting.
Stack racks: These high quality racks need to be assembled by the user. You simply have to insert the fully racked refills into the rack. Since the tips are never touched, you do not have to you be concerned about contamination from your hands or latex gloves. These stacks are very stable so you can pipette with a multi-channel pipette directly from the stack.
Stack rack refills: These refills are a slimmed down version of the Stack racks. Neatly packed, ready for you to refill the racks you already have.
Next Generation refills: Next Generation refill systems refill VWR and other brands of pipette tip racks. Their low carbon footprint makes them an ideal solution for waste reduction goals in the lab. Users don’t need gloves to refill tip racks - Next Generation refills racks without users having to touch the new tips. The small footprint extends to the packaging, with a reclosable box that helps maximise storage space in crowded laboratories.
Individually wrapped: Tips are individually packed in thermal-sealed PE bags. The tips have been radiation sterilised.