N-Metylanilin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06096.0100 8.06096.1000 8.06096.9025
8.06096.0100EA 389 SEK
8.06096.0100 8.06096.1000 8.06096.9025
N-Metylanilin för syntes, Sigma-Aldrich®
N-Metylanilin
Formel: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Kokpunkt: 196,3
Smältpunkt: –57 °C
Densitet: 0.989 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 84
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008283
CAS nummer: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06098
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 5.62 g/l (25 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 107.16 g/mol
Boiling Point 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.5704 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7.6 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable