2,4-Dinitroanilin stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 2,4-Dinitrobenzamin
Stabilization: Stabiliseras med vatten
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03248.0005 8.03248.0250
8.03248.0005EA 371 SEK
8.03248.0005 8.03248.0250
2,4-Dinitroanilin stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitroanilin
Formel: C₆H₅N₃O₄
MW: 183.12 g/mol
Kokpunkt: 401
Smältpunkt: 177…178 °C
Densitet: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 224
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007151
CAS nummer: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03298
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 177 - 180 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (25 °C)
Flash Point 224 °C
pH 7 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 365 °C