Behållare, bred öppning, med skruvlock
Leverantör: KARTELL
5550 5551 5560 5561
KART5550EA 4125 SEK
KART5550 KART5551 KART5560 KART5561
Behållare, bred öppning, med skruvlock
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PP, translucent, wide mouth, with screw cap lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Available sterile single packed and not sterile.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904