Provtagningsburkar, nedsänkningsbar sifon
Leverantör: BURKLE
5315-0050 5315-0200 5315-0100 5315-0300
BURK5315-0050EA 930 SEK
BURK5315-0050 331-2113 BURK5315-0100 BURK5315-0300
Provtagningsburkar, nedsänkningsbar sifon
Provtagare Provtagningsburkar
Provtagningsburk för enkel borttagning av flytande prover.
  • PP, transparent
  • Punktprovtagning och provtagning i alla lager är möjlig
  • Övre ände med återloppsventil, nedre ände med kulventil