2-Fluoro-6-iodobenzoic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
L07924.03 L07924.06
L07924.03EA 725 SEK
L07924.03 L07924.06
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Kokpunkt: 312 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 122…126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042289
CAS nummer: 111771-08-5