1,2-Difluorobenzene
Leverantör: Thermo Scientific
SB00649EA
MAYBSB00649EAEA 0 SEK
MAYBSB00649EA
1,2-Difluorobenzene
1,2-Difluorobenzene
Formel: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Kokpunkt: 92 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –34 °C
Densitet: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000284
CAS nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II