Flaskdispensrar, DOSIPET
Leverantör: KARTELL
83025 83010 83002 83005 83050 83060
KART83025EA 15500 SEK
KART83025 KART83010 KART83002 KART83005 KART83050 KART83060
Flaskdispensrar, DOSIPET
Dispenser
Variabel volym, autoklaverbara.
  • Enklast och snabbast möjliga volymval
  • Batchmärkning med datum för serieidentifiering på varje DOSIPET (nödvändigt vid användning enligt lSO 9000)
  • När du vrider driftlägesväljaren 180 grader rinner all vätska i utloppsröret tillbaka till flaskan
  • Pistongen i DOSIPET Standard flyttar allt reagens vid varje pumpning
Helt justerbara flaskdispensrar med driftlägesväljare för avluftning, komplett med påfyllnings- och utloppsrör, bruksanvisning, samt följande gängadaptrar för A25-, A28-, A45- och S40-adaptrar i storlekarna 2,5/5,0 och 10 ml, A28-, A38-, A32/45- och S40-adaptrar i storlekarna 25/50 och 100 ml. Dispensrarna är helt autoklaverbara upp till 121 °C, 2 bar.