Urinprovsbehållare
Leverantör: KARTELL
481 482
KART481EA 115 SEK
KART481 KART482
Urinprovsbehållare
System för klinisk diagnostik Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
PE- translucent.
  • Graduated up to 2500 ml
  • Good chemical resistance
Supplied with cap for easy sampling.