3,4-Dichlorothiophenol ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-mercaptobenzene, 1,2-Dichloro-4-benzenethiol, 3,4-Dichlorobenzenethiol, 3,4-Dichlorobenzene-1-thiol
L12031.03 L12031.06
L12031.03EA 530 SEK
L12031.03 L12031.06
3,4-Dichlorothiophenol ≥97%
3,4-Dichlorothiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Kokpunkt: 119…120 °C (10 mmHg)
Smältpunkt: 87…89 °C
Densitet: 1,407
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004840
CAS nummer: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3