2,4,6-Triklorfenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18469.0100 8.18469.1000
8.18469.0100EA 587 SEK
8.18469.0100 8.18469.1000
2,4,6-Triklorfenol för syntes, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triklorfenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Kokpunkt: 244,5 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: ∼66 °C
Densitet: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002172
CAS nummer: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09773
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.43 g/l (20 °C)
Melting Point 65 - 68 °C
Molar Mass 197.44 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (20 °C)
Flash Point 99 °C
Density 1.675 g/cm3 (25 °C)