2,4,6-Triklorfenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18469.0100
8.18469.1000
8.18469.0100EA
555
SEK
8.18469.0100
8.18469.1000
2,4,6-Triklorfenol för syntes, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triklorfenol
Formel:
C₆H₃Cl₃O Kokpunkt: 244,5 °C (1013 hPa) Smältpunkt: ∼66 °C Densitet: 1,675 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 99 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002172 CAS nummer: 88-06-2 EINECS: 201-795-9 UN: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09773 |
Specifikation testresultat
Solubility | 0.43 g/l (20 °C) |
Melting Point | 65 - 68 °C |
Molar Mass | 197.44 g/mol |
Boiling Point | 244 - 246 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.035 hPa (20 °C) |
Flash Point | 99 °C |
Density | 1.675 g/cm3 (25 °C) |