4-Klorfenol zS
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: p-Chlorophenol
MQ200
8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000 8.02254.9025 8.02254.9050
8.02254.0100EA 353 SEK
8.02254.0100 8.02254.0500 8.02254.1000 8.02254.9025 8.02254.9050
4-Klorfenol zS
4-Klorfenol
Formel: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Kokpunkt: 220
Smältpunkt: 41…44 °C
Densitet: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 121
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002318
CAS nummer: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.26 g/cm3 (45 °C)
Synonyms 4-Chloro-1-hydroxybenzene
Hill Formula C6H5ClO
Chemical Formula 4-(Cl)C6H4OH