2-Klorfenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02253.0100 8.02253.0500 8.02253.2500 8.02253.9030
8.02253.0100EA 330 SEK
8.02253.0100 8.02253.0500 8.02253.2500 8.02253.9030
2-Klorfenol för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Klorfenol
Formel: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Kokpunkt: 175 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 9 °C
Densitet: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002159
CAS nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 28.5 g/l (20 °C)
Melting Point 7 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 174 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (50 °C)
Flash Point 63.9 °C
Refractive Index 1.5579 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials