2,4-Diklorfenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03774.0100 8.03774.0500
8.03774.0100EA 305 SEK
8.03774.0100 8.03774.0500
2,4-Diklorfenol för syntes, Sigma-Aldrich®
2,4-Diklorfenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kokpunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 40…41 °C
Densitet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002169
CAS nummer: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03098
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 4.5 g/l (20 °C)
Melting Point 40 - 43 °C
Molar Mass 163 g/mol
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 114 °C