2,4-Diklorfenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03774.0100
8.03774.0500
8.03774.0100EA
305
SEK
8.03774.0100
8.03774.0500
2,4-Diklorfenol för syntes, Sigma-Aldrich®
2,4-Diklorfenol
Formel:
C₆H₄Cl₂O MW: 163 g/mol Kokpunkt: 210 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 40…41 °C Densitet: 1,4 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 114 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002169 CAS nummer: 120-83-2 EINECS: 204-429-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03098 |
Specifikation testresultat
Solubility | 4.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 40 - 43 °C |
Molar Mass | 163 g/mol |
Boiling Point | 209 - 211 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (50 °C) |
Flash Point | 114 °C |