Kassetter för vävnadsinbäddning, megatyp
Leverantör: KARTELL
2925-03 2925-04 2925-06 2925-12 2925-13
KART2925-03EA 5850 SEK
KART2925-03 KART2925-04 KART2925-06 KART2925-12 KART2925-13
Kassetter för vävnadsinbäddning, megatyp
Histologikassetter Histokassetter
Material: POM. Kassetter för vävnadsinbäddning av megatyp för prover med stora dimensioner. Mått: 28×40×13,6 mm.