2-Chloroanisole ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxybenzene
L06952.18 L06952.30
L06952.18EA 1650 SEK
L06952.18 L06952.30
2-Chloroanisole ≥98%
2-Chloroanisole
Formel: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Kokpunkt: 194…196 °C
Smältpunkt: –27 °C
Densitet: 1,123
Flampunkt: 76 °C (168 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000557
CAS nummer: 766-51-8
EINECS: 212-167-9