4-Kloranilin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02613.0100 8.02613.0500
8.02613.0100EA 494 SEK
8.02613.0100 8.02613.0500
4-Kloranilin för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Kloranilin
Formel: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Kokpunkt: 232
Smältpunkt: 69…71 °C
Densitet: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 120
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007835
CAS nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 66 - 69 °C
Molar Mass 127.57 g/mol
Bulk Density 790 kg/m3
Boiling Point 232 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.07 hPa (20 °C)
Flash Point 132 °C DIN 51758
Density 1.17 g/cm3 (70 °C)
pH 6.9 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 685 °C