3-Chloro-4-fluoroaniline för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18752.0025 8.18752.0100
8.18752.0025EA 628 SEK
8.18752.0025 8.18752.0100
3-Chloro-4-fluoroaniline för syntes, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₅ClFN
Kokpunkt: 230 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 41…44 °C
Densitet: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007767
CAS nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 145.56 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Density 1.59 g/cm3
pH 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)