Blodlansett, BD Microtainer®, kontaktaktiverad
Leverantör: BD Medical
366594 366594UK 366592 366593
BDAM366594EA 1575 SEK
BDAM366594 BDAM366594UK BDAM366592 BDAM366593
Blodlansett, BD Microtainer®, kontaktaktiverad
Blodlansetter
BD Microtainer®- Den kontaktaktiverade blodlansetten är en enhet med säkerhetskonstruktion som används för insamling av fingersticksblod.
  • Förbättrad användarkomfort
  • Aktiveras vid kontakt
  • Förenklar proceduren
Observera: Fingersticksprob bör inte utföras på barn under ett år enligt CLSI:s riktlinjer.