Behållare med snäpplock
Leverantör: KARTELL
2580 2585
KART2580EA 3875 SEK
KART2580 KART2585
Behållare med snäpplock
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PS, clear, with translucent PE snap lid.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Easy to clean
Ideal as general specimen containers.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904