3,5-Dichlorobenzoic acid
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
BTB03142EA
MAYBBTB03142EAEA 0 SEK
MAYBBTB03142EA
3,5-Dichlorobenzoic acid
3,5-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Kokpunkt: 309 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 183…185 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002494
CAS nummer: 51-36-5
EINECS: 200-092-4