2,4-Diklorbenzonitril
Leverantör: Thermo Scientific
TL00187DA TL00187EA
MAYBTL00187DAEA 0 SEK
MAYBTL00187DA MAYBTL00187EA
2,4-Diklorbenzonitril
2,4-Diklorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Kokpunkt: 261 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 52…53 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016373
CAS nummer: 6574-98-7
EINECS: 229-493-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III