4-Klorbenzaldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02453.0250
8.02453.1000
8.02453.0005
8.02453.0250EA
524
SEK
8.02453.0250
8.02453.1000
8.02453.0005
4-Klorbenzaldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Klorbenzaldehyd
Formel:
C₇H₅ClO Kokpunkt: 214 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 46 °C Densitet: 1,196 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 88 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003379 CAS nummer: 104-88-1 EINECS: 203-247-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Specifikation testresultat
Solubility | 935 mg/l (20 °C) |
Melting Point | 46 °C |
Molar Mass | 140.57 g/mol |
Boiling Point | 214 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.36 hPa (25 °C) |
Flash Point | 88 °C |
Density | 1.19 g/cm3 (60 °C) |
Ignition Point | 302 °C |