2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
A10118.18
A10118.30
A10118.18EA
1825
SEK
A10118.18
A10118.30
2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄Cl₂O MW: 175,01 g/mol Kokpunkt: 143…145 °C (30 mmHg) Smältpunkt: 61…65 °C Densitet: 1,33 Flampunkt: 135 °C (275 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010127 CAS nummer: 6334-18-5 EINECS: 228-711-3 ADR: 8,III |