Klorbenzen för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14506.1000
8.14506.2500
8.14506.9215
8.14506.1000EA
947
SEK
8.14506.1000
8.14506.2500
8.14506.9215
Klorbenzen för syntes, Sigma-Aldrich®
Klorbenzen
Formel:
C₆H₅Cl MW: 112.56 g/mol Kokpunkt: 130 Smältpunkt: –45 °C Densitet: 1.11 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 28 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000530 CAS nummer: 108-90-7 EINECS: 203-628-5 UN: 1134 ADR: 3 III REACH: 01-2119432722-45 Merck Index: 13,02139 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 0.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | -45 °C |
Molar Mass | 112.56 g/mol |
Boiling Point | 132 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 12 hPa (20 °C) |
Flash Point | 27 °C |
Refractive Index | 1.5248 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 11 %(V) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 590 °C |