Klorbenzen för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01791.0100 8.01791.1000 8.01791.2500 8.01791.9025
8.01791.0100EA 270 SEK
8.01791.0100 8.01791.1000 8.01791.2500 8.01791.9025
Klorbenzen för syntes, Sigma-Aldrich®
Klorbenzen
Formel: C₆H₅Cl
Kokpunkt: 130 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –45 °C
Densitet: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 28 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000530
CAS nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.4 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 112.56 g/mol
Boiling Point 132 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.5248 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 11 %(V)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Saturation concentration 54 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid