1,2-Diklorbenzen 98% för spektrofotometri
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: o-Diklorbenzen
32154.K2 32154.K7 32154.M1
32154.K2EA 1800 SEK
32154.K2 32154.K7 32154.M1
1,2-Diklorbenzen 98% för spektrofotometri
1,2-Diklorbenzen
Purity: 98% CAS No.: 95-50-1 Molecular Formula: C6H4Cl2 Formula Weight: 147.00 Flash Point: 68°(154°F) Physical Form: Liquid Density: 1.306 Refractive Index: 1.5510 Odour: Pungent Melting Point: -18° Boiling Point: 180° Beilstein Reference: 606078 Merck Reference: 14,3056 UN No.: 1591 MDL No.: MFCD00000535
Formel: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Kokpunkt: 180 °C
Smältpunkt: –18 °C
Densitet: 1,306
Flampunkt: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000535
CAS nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3056