2,5-Dihydroxybenzoic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41745.0050
8.41745.0250
8.41745.0050EA
907
SEK
8.41745.0050
8.41745.0250
2,5-Dihydroxybenzoic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₆O₄ Kokpunkt: 339 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 202…206 °C Densitet: 1,55 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002460 CAS nummer: 490-79-9 EINECS: 207-718-5 Merck Index: 13,04409 |
Specifikation testresultat
Melting Point | 202 - 206 °C |
Molar Mass | 154.12 g/mol |