Salicylsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18731.0100
8.18731.1000
8.18731.9050
8.18731.0100EA
464
SEK
8.18731.0100
8.18731.1000
8.18731.9050
Salicylsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Salicylsyra
Formel:
(HO)C₆H₄CO₂H Kokpunkt: 336 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 157…159 °C Densitet: 1,443 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 157 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002439 CAS nummer: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 13,08411 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Melting Point | 157 - 159 °C |
Molar Mass | 138.12 g/mol |
Bulk Density | 400 - 500 kg/m3 |
Boiling Point | 211 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 27 hPa (211 °C) |
Flash Point | 157 °C |
Density | 1.443 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 500 °C |