3,5-Dimethoxybenzoic acid 99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
115460250 115461000 115460050
ACRO115460250EA 990 SEK
ACRO115460250 ACRO115461000 ACRO115460050
3,5-Dimethoxybenzoic acid 99%
Formel: C₉H₁₀O₄
Kokpunkt: 341 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 182…185 °C
Densitet: 1,423 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002502
CAS nummer: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8