KPG-omrörarlager med skruvgänga
Leverantör: DWK Life Sciences
247500803 247500906
SCOT247500803EA 1275 SEK
SCOT247500803 SCOT247500906
KPG-omrörarlager med skruvgänga
Omrörare Omrörningsverktyg
DURAN®, clear borosilicate glass 3.3.
  • Interchangeable
  • With standard ground joint and GL screw thread tube
  • Ground and polished surface