Perifera IV-kanyler med injektionsport, BD Venflon™
Leverantör: BD Medical
391452 391451 391455 391453 391457 391454 381844 391456 391455UK 391456UK 391457UK
BDAM391452EA 2650 SEK
BDAM391452 BDAM391451 BDAM391455 BDAM391453 BDAM391457 BDAM391454 BDAM381844 BDAM391456 BDAM391455UK BDAM391456UK BDAM391457UK
Perifera IV-kanyler med injektionsport, BD Venflon™
Kateter
Intravenous catheters with injection port and valve for peripheral catheterisation allows easier insertion and minimises the risk of vein damage.
  • Låter dig administrera bolusläkemedel utan nål under infusioner
  • Den avfasade nålen och den avsmalnande änden på PTFE-katetern underlättar införandet och minimerar risken för att skada venen
  • Vingplaceringen minskar risken för bakteriesmitta genom att förhindra direktkontakt mellan baksidan av kateternavet och huden
  • Tack vare vingarna kan man ytterligare försäkra sig om att katetern inte rör sig genom att applicera ett BD Veca-C™- och BD Veca-Fix™ IV-förband
BD Luer-Lok™-kompatibla.